Wichtige Dokumente
909513
3-Azido-7-hydroxycoumarin
≥95%
Synonym(e):
3-Azido-7-hydroxy-chroman-2-one, 3-Azido-7-hydroxy-chromen-2-one
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
solid
Verfügbarkeit
available only in USA
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C9H5N3O3/c10-12-11-7-3-5-1-2-6(13)4-8(5)15-9(7)14/h1-4,13H
InChIKey
KKJNQKVCZCNJDI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Self-react. C
Lagerklassenschlüssel
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)