Wichtige Dokumente
79590
Phosphorpentachlorid
purum p.a., ≥98.0% (AT)
Synonym(e):
Phosphor(V)-chlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
0.016 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Qualität
purum p.a.
Assay
≥98.0% (AT)
Form
powder or crystals
Verunreinigungen
≤0.005% total of sulfur (S)
pH-Wert
1 (5 g/L)
Anionenspuren
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES String
ClP(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl5P/c1-6(2,3,4)5
InChIKey
UHZYTMXLRWXGPK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- benzenesulfonyl chloride
- malonic dinitrile
- aromatic sulfonyl chlorides
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Respiratory Tract
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?