Merck
71500
Sigma-Aldrich
Natriumphosphat, einbasisch Dihydrat
purum p.a., crystallized, ≥99.0% (T)
Synonym(e):
Natriumdihydrogenphosphat
About This Item
Lineare Formel:
NaH2PO4 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.01
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161700
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Qualität
purum p.a.
crystallized
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (T)
Form
crystals
pH-Wert
4.0-4.5 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
Löslichkeit
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES String
O.O.[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q+1;;;/p-1
InChIKey
VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Natriumdihydrogenphosphat ist eine anorganische, wasserlösliche Verbindung. Natriumdihydrogenphosphatdihydrat wird als Reagens für die Entwicklung von silikatbasiertem Fugenmörtel eingesetzt.
Anwendung
Einbasisches Natriumphosphatdihydrat wird wie folgt verwendet:
  • zum Durchführen einer Perfusion für fixiertes Hirngewebe, um die Signaländerungen von Magnetresonanz (MR) zu validieren und neuropathologische Veränderungen des Hirns zu analysieren
  • als Komponente von Basalsalzlösung zum Herstellen von Biofilm-Minimalmedien (BMM) zum Kultivieren des Pseudomonas aeruginosa-Stamms PAO1
  • zum Herstellen von einbasischen Natriumphosphat(NaH2PO4)-Stammlösungen zum Herstellen von Laufpuffer für die Kapillarelektrophorese
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
L Escuder-Gilabert et al.
Journal of chromatography. A, 1363, 331-337 (2014-07-22)
The design of experiments (DOE) is a good option for rationally limiting the number of experiments required to achieve the enantioresolution (Rs) of a chiral compound in capillary electrophoresis. In some cases, the modeled Rs after DOE analysis can be
Wenhu Zhou et al.
Analytical chemistry, 87(7), 4001-4007 (2015-03-11)
RNA-cleaving DNAzymes provide a unique platform for developing biosensors. However, a majority of the work has been performed in clean buffer solutions, while the activity of some important DNAzymes in biological sample matrices is still under debate. Two RNA-cleaving DNAzymes
Jan Muendges et al.
Biotechnology progress, 31(4), 925-936 (2015-04-11)
This article presents results of continuous multistage aqueous two-phase extraction of an immunoglobulin G1 from cell supernatant in a mixer-settler unit. An aqueous two-phase system consisting of polyethylene glycol 2000, phosphate salt, and water was applied without and with sodium
Soon Sik Kwon et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 92, 146-154 (2015-03-11)
We investigated the physicochemical properties of pH-sensitive hydroxyethyl cellulose (HEC)/hyaluronic acid (HA) complex hydrogels containing isoliquiritigenin (ILTG), and discussed potential applications as transdermal delivery systems for the treatment of skin lesions caused by pH imbalance. HA has skin compatibility and
Ceren Erdem et al.
Artificial cells, nanomedicine, and biotechnology, 42(4), 237-244 (2013-06-26)
In the present work, we designed an amperometric glucose biosensor based on nickel oxide nanoparticles (NiONPs)-modified carbon paste electrode. The biosensor was prepared by incorporation of glucose oxidase and NiONPs into a carbon paste matrix. It showed good analytical performances