Wichtige Dokumente
69875
Molybdänhexacarbonyl
technical
Synonym(e):
Hexacarbonylmolybdän
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
9.1 (vs air)
Qualitätsniveau
Qualität
technical
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: molybdenum
reagent type: catalyst
bp
156 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
150 °C (dec.) (lit.)
Dichte
1.96 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Mo].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/6CO.Mo/c6*1-2;
InChIKey
KMKBZNSIJQWHJA-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Spin-based electronic (spintronic) devices offer significant improvement to the limits of conventional charge-based memory and logic devices which suffer from high power usage, leakage current, performance saturation, and device complexity.