Merck
573663
Supelco
Dowex G26 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 25-30 mesh
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.52
Produktbezeichnung
Dowex G26 Wasserstoffform, hydrogen form
Qualitätsniveau
Form
beads
Quervernetzung
10 % cross-linked
Parameter
150 °C max. temp.
Feuchtigkeit
45-52%
Methode(n)
LPLC: suitable
Matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
Aktive Matrixgruppe
sulfonic acid functional group
Durchmesser
22-25 mesh
600-700 μm
Betriebs-pH-Wert
0-14
Kapazität
2.0 meq/mL by wetted bed volume
Dichte
1.22 g/mL (lit.)
Schüttdichte
800 g/L (22.2 kg/cuft)
Trenntechnik
cation exchange
Anwendung
Stark saures Kationentauscherharz für chemische Verfahren und Bergbau; entspricht NICHT der FDA Food Additive Regulation 21 CFR 173.25.
Rechtliche Hinweise
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)