55699
Infusionspulver aus Schweine-/Rinderherz aus Schweineherz
suitable for microbiology
Synonym(e):
HIB
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
(Porcine and bovine heart)
Qualitätsniveau
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
amino-nitrogen, ≥2.5%
total nitrogen (N), ≥11%
Verpackung
pkg of 500 g
Lagerbedingungen
(Tightly closed)
Glührückstand
≤22%
Verlust
≤6% loss on drying
Farbe
light yellow
pH-Wert
6.5-7.5 (25 °C, 2% in H2O)
Löslichkeit
H2O: 2%, clear (light yellow and light brown-yellow and light brown)
Anwendung(en)
microbiology
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)