Wichtige Dokumente
523356
Poly(2-vinylpyridin)
analytical standard, average Mw 159,000 (Typical), average Mn 152,000 (Typical)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
average Mn 152,000 (Typical)
average Mw 159,000 (Typical)
Methode(n)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Format
neat
SMILES String
n1c(cccc1)C=C
InChI
1S/C7H7N/c1-2-7-5-3-4-6-8-7/h2-6H,1H2
InChIKey
KGIGUEBEKRSTEW-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?