Wichtige Dokumente
49797
4-Butyl-resorcinol
analytical standard
Synonym(e):
4-Butyl-1,3-benzoldiol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
OC1=C(CCCC)C=CC(O)=C1
InChI
1S/C10H14O2/c1-2-3-4-8-5-6-9(11)7-10(8)12/h5-7,11-12H,2-4H2,1H3
InChIKey
CSHZYWUPJWVTMQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Empfohlene Produkte
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
293.0 °F
Flammpunkt (°C)
145 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)