47910
Fumarsäure
≥99.0% (T)
Synonym(e):
(2E)-2-Butenedioic acid, trans-Butenedioic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
1.7 mmHg ( 165 °C)
Qualitätsniveau
Qualität
purum
Assay
≥99.0% (T)
Form
powder
Selbstzündungstemp.
1364 °F
Expl.-Gr.
40 %
mp (Schmelzpunkt)
298-300 °C (subl.) (lit.)
Löslichkeit
95% ethanol: soluble 0.46 g/10 mL, clear, colorless
SMILES String
OC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
InChIKey
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Fumaric acid may be used in the preparation of L-Lysine-fumaric acid crystals. It may also be employed for the industrial manufacture of synthetic resins and eco-friendly/biodegradable polymers.
Hinweis zur Analyse
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
523.4 °F
Flammpunkt (°C)
273 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Inborn errors of metabolism are caused by changes in specific enzymatic reactions and hundreds of different such alterations, which affect about 1 of every 5000 newborns, have been characterized.