Wichtige Dokumente
45668
2,4,5-T-methylester
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
(2,4,5-Trichlorphenoxy)-essigsäure-methylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
COC(=O)COc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C9H7Cl3O3/c1-14-9(13)4-15-8-3-6(11)5(10)2-7(8)12/h2-3H,4H2,1H3
InChIKey
JUCNGUOYQGHBJC-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)