Wichtige Dokumente
41768
p-Toluinsäure
analytical standard
Synonym(e):
4-Methyl-benzoesäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98.5% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
274-275 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
177-180 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Format
neat
SMILES String
Cc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C8H8O2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
InChIKey
LPNBBFKOUUSUDB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
357.8 °F
Flammpunkt (°C)
181 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)