Merck
40727
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinon
≥99.0% (GC)
Synonym(e):
N,N′-Dimethylethylenharnstoff, DMEU, DMI
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H10N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.15
Beilstein:
108808
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.472 (lit.)
bp
224-226 °C (lit.)
Löslichkeit
toluene: soluble(lit.)
water: miscible
Dichte
1.056 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CN1CCN(C)C1=O
InChI
1S/C5H10N2O/c1-6-3-4-7(2)5(6)8/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
CYSGHNMQYZDMIA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinon (DMI) ist ein Imidazolidin-Derivat. Berichten zufolge agiert es als Katalysator, indem es die Bildung von Dialkylierungsprodukten minimiert und die Monoalkylierungsrate von γ-Butyrolacton beschleunigt. Die Umwandlung von CO2 in niedrige Alkohole durch homogene katalytische Hydrierung unter Anwendung von DMI als Lösungsmittel wurde untersucht.
Anwendung
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinon kann verwendet werden:
  • Als Ersatzlösungsmittel für Hexamethylphosphortriamid (HMPA) bei der Synthese von 1,2-Bis(trimethylsilyl)benzol.
  • Als Lösungsmittel bei der α-regioselektiven Prenylierung von Imin.
  • Als Bestandteil der mobilen Phase für die Größenausschluss-Chromatographie von Zellulose.
Sonstige Hinweise
Lösungsmittel, verwendet in verschiedenen synthetischen organischen Transformationen. Untersucht bei der Bildung von funktionell stabilisierten Hydrosilanediyl-Übergangsmetallkomplexen, die photochemisch aus Arylsilanen erzeugt werden.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
219.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
104 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Highly selective hydrogenation of CO2 into C2+ alcohols by homogeneous catalysis.
Qian Q, et al.
Chemical Science, 6(10), 5685-5689 (2015)
Case Study of a γ-Butyrolactone Alkylation with 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone as a Promoter.
Li B, et al.
Organic Process Research & Development, 5(6), 609-611 (2001)
SEC-MALLS analysis of cellulose using LiCl/1, 3-dimethyl-2-imidazolidinone as an eluent.
Yanagisawa M, et al.
Cellulose, 11(2), 169-176 (2004)
Tsugio Kitamura et al.
The Journal of organic chemistry, 78(7), 3421-3424 (2013-03-20)
A practical and safe synthesis of 1,2-bis(trimethylsilyl)benzene from 1,2-dichlorobenzene and Me3SiCl was achieved by use of a hybrid metal of Mg and CuCl in the presence of LiCl in 1,3-dimethyl-2-imidazolidinone (DMI). This method does not require a toxic HMPA, provides
Li-Ming Zhao et al.
Organic letters, 14(3), 886-889 (2012-01-24)
A highly α-regioselective prenylation of imines has been successfully developed. The efficiency of this approach is confirmed by a wide range of imines including N- and C-aryl aldimines, N-alkyl aldimines, C-alkyl aldimines, and N- and C-aryl ketimines. The approach uses