Merck
251569
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinon
98%, for peptide synthesis
Synonym(e):
1,3-Dimethyl-2-oxohexahydropyrimidin, DMPU, ‘Dimethylpropylenharnstoff’
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.17
Beilstein:
110562
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Produktbezeichnung
1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinon, 98%
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.488 (lit.)
bp
146 °C/44 mmHg (lit.)
Dichte
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CN1CCCN(C)C1=O
InChI
1S/C6H12N2O/c1-7-4-3-5-8(2)6(7)9/h3-5H2,1-2H3
InChIKey
GUVUOGQBMYCBQP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinon (DMPU) eignet sich für folgende Anwendungen:
  • als vielseitig einsetzbares Lösungsmittel bei der N-Alkylierung von Aminen
  • , der O-Alkylierung von Aldosen und bei der Synthese von Poly(arylethern);
  • als Harnstoff-Lösungsmittel bei der Synthese von 1-Aryl-3,4,5-substituierten Pyrazolen durch die Cyclokondensation von Arylhydrazin-Hydrochloriden mit 1,3-Diketonen;
  • als Additiv bei einer asymmetrischen Cyanamidierung.
DMPU/HF kann als nukleophiles Fluorierungsmittel in der Fluor-Prins-Reaktion für die Synthese von substituierten 4-Fluortetrahydropyranen und 4-Fluorpiperidinen verwendet werden.
Vielseitig einsetzbares Lösungsmittel zur Verwendung bei der N-Alkylierung von chiralen, primären Aminen, der O-Alkylierung von Aldosen und bei der Synthese von Poly(arylethern).
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
249.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
121 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Intermolecular N-alkylation of amines under conditions of the Mitsunobu reaction: a new solid-phase synthesis of tertiary benzylamines
Zaragoza, Florencio and Stephensen, Henrik
Tetrahedron Letters, 41(11), 1841-1844 (2000)
Preparation of Fluorinated Tetrahydropyrans and Piperidines using a New Nucleophilic Fluorination Reagent DMPU/HF
Okoromoba OE, et al.
Organic Letters, 17(16), 3975-3977 (2015)
Thianthrene as an activating group for the synthesis of poly (aryl ether thianthrene)s by nucleophilic aromatic substitution
Edson JB and Knauss DM
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 42(24), 6353-6363 (2004)
Synthesis, 1243-1243 (1993)
Highly Enantioselective Intramolecular Cyanoamidation:(+)-Horsfiline,(-)-Coerulescine, and (-)-Esermethole
Reddy VJ and Douglas CJ
Organic Letters, 12(5), 952-955 (2010)