Merck
370061
Sigma-Aldrich
3-Methyl-4-nitropyridin-N-oxid
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.12
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder, crystals or chunks
mp (Schmelzpunkt)
136-138 °C (lit.)
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Cc1c[n+]([O-])ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O3/c1-5-4-7(9)3-2-6(5)8(10)11/h2-4H,1H3
InChIKey
SSOURMYKACOBIV-UHFFFAOYSA-N
Leistungsmerkmale und Vorteile
NLO Material
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)