Wichtige Dokumente
36018
Fehlings Reagens I auf Zucker
reag. Ph. Eur., for determination of sugar, solution I: copper(II) sulfate
Synonym(e):
Kupfer(II)-Sulfat -Lösung, Kupfersulfatlösung nach Fehling, Kupfer(II)-sulfat-Standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for determination of sugar
Qualitätsniveau
Agentur
USP/NF
reag. Ph. Eur.
Konzentration
17.6 g/L±0.1 g/L Cu
Dichte
1.038-1.060 g/mL at 20 °C
Eignung
in accordance for application
Anwendung(en)
food and beverages
general analytical
pharmaceutical (small molecule)
SMILES String
[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChIKey
ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?