Wichtige Dokumente
33361
Mepronil
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
3′-Isopropyloxy-2-methyl-benzanilid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
NMR: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
84-89 °C
Eignung
passes test for identity (NMR)
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
CC(C)Oc1cccc(NC(=O)c2ccccc2C)c1
InChI
1S/C17H19NO2/c1-12(2)20-15-9-6-8-14(11-15)18-17(19)16-10-5-4-7-13(16)3/h4-12H,1-3H3,(H,18,19)
InChIKey
BCTQJXQXJVLSIG-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)