Wichtige Dokumente
32521
Azimsulfuron
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
N-{[(4,6-Dimethoxy-2-pyrimidinyl)-amino]-carbonyl}-1-methyl-4-(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)-1H-pyrazol-5-sulfonamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
COc1cc(OC)nc(NC(=O)NS(=O)(=O)c2c(cnn2C)-c3nnn(C)n3)n1
InChI
1S/C13H16N10O5S/c1-22-11(7(6-14-22)10-18-21-23(2)19-10)29(25,26)20-13(24)17-12-15-8(27-3)5-9(16-12)28-4/h5-6H,1-4H3,(H2,15,16,17,20,24)
InChIKey
MAHPNPYYQAIOJN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Paddy field water by direct injection using liquid chromatography-hybrid triple quadrupole-linear ion trap-mass spectrometry (LC-QqLIT-MS).
- Tap and leaching water samples by solid-phase extraction (SPE), followed by LC coupled to tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
Empfohlene Produkte
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?