Wichtige Dokumente
311405
Kupfer
ACS reagent, granular, 10-40 mesh, ≥99.90%
Synonym(e):
Cu
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Assay
≥99.90%
Form
granular
Eignung der Reaktion
core: copper
reagent type: catalyst
Widerstandsfähigkeit
1.673 μΩ-cm, 20°C
Verunreinigungen
≤0.001% P
≤0.02% insol. dil. HNO3
Partikelgröße
10-40 mesh
bp
2567 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1083.4 °C (lit.)
Dichte
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Kationenspuren
Ag: ≤0.002%
As: ≤5 ppm
Fe: ≤0.005%
Mn: ≤0.001%
Pb: ≤0.005%
Sb and Sn: ≤0.01%
SMILES String
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChIKey
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?