Merck
306975
Sigma-Aldrich
tert-Butylmethylether
anhydrous, 99.8%
Synonym(e):
MTBE, Methyl-tert.-butylether
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.15
Beilstein:
1730942
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
bp:
55-56 °C (lit.)
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3.1 (vs air)
Dampfdruck
4.05 psi
Assay
99.8%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
705 °F
Expl.-Gr.
15.1 %
Verunreinigungen
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Abdampfrückstand
<0.0005%
Brechungsindex
n20/D 1.369 (lit.)
bp
55-56 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-110 °C
Dichte
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
InChIKey
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
tert-Butylmethylether (MTBE) ist ein Benzinzusatz. In Gegenwart von Propan-oxidierenden Bakterienstämmen unterliegt MTBE dem oxidativen Abbau. Kinetische Studien der wärmeunterstützten Persulfatoxidierung von MTBE unter Anwendung verschiedener Parameter legen nahe, dass die Reaktion nach der Kinetik pseudo-erster Ordnung erfolgt. MTBE kann mittels einer säurekatalysierten Reaktion von Methanol und Isobuten synthetisiert werden. Eine Studie legt nahe, dass ein Zusetzen von MTBE bei der Polymerisierung von Propen mittels Stopped-Flow-Methode die Anzahl aktiver Zonen erhöht.
tert-Butylmethylether ist ein häufig genutztes organisches Lösungsmittel, das mit einer säurekatalysierten Reaktion zwischen Methanol und Isobuten synthetisiert werden kann. Es ist eine effektive Alternative zu bleihaltigen Zusatzstoffen für die Verbesserung des Oktanwertes von Benzin.
Anwendung
tert-Butylmethylether kann für die Synthese von Fettsäure-Methylestern (FAMEs) und Glycerin-tert-butylether mittels Transesterifizierung mit Rapsöl unter überkritischen Bedingungen verwendet werden.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-18.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-28 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Application of artificial neural networks for modeling of the treatment of wastewater contaminated with methyl tert-butyl ether (MTBE) by UV/H 2 O 2 process.
Salari D, et al.
Journal of Hazardous Materials, 125(1), 205-210 (2005)
<BIG>Eagleson M. </BIG>
Concise Encyclopedia Chemistry, 154-154 (1995)
Viktor Nilsson et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 21(11), 1166-1176 (2020-04-21)
To elucidate what properties control and practically limit ion transport in highly concentrated electrolytes (HCEs), the viscosity, ionic conductivity, ionicity, and transport numbers were studied for nine model electrolytes and connected to the rate capability in Li-ion battery (LIB) cells.
Relative solubility, stability, and absorptivity of lutein and β-carotene in organic solvents.
Craft NE and Soares JH.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 40(3), 431-434 (1992)
New approach of catalyst-free biodiesel production from canola oil in supercritical tert-butyl methyl ether (MTBE).
Farobie O, et al.
Fuel: The Science and Technology of Fuel and Energy, 135, 172-181 (2014)