Merck
296082
Sigma-Aldrich
Diethylether
≥99.7%, anhydrous, contains 1 ppm BHT as inhibitor
Synonym(e):
DEE, Ether, Ethylether
About This Item
Lineare Formel:
(CH3CH2)2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.12
Beilstein:
1696894
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
product name
Diethylether, contains 1 ppm BHT as inhibitor, anhydrous, ≥99.7%
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.6 (vs air)
Dampfdruck
28.66 psi ( 55 °C)
8.56 psi ( 20 °C)
Assay
≥99.7%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
320 °F
Enthält
1 ppm BHT as inhibitor
Expl.-Gr.
36.5 %
Verunreinigungen
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Abdampfrückstand
<0.0003%
Farbe
colorless
Brechungsindex
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
34.6 °C
mp (Schmelzpunkt)
−116 °C (lit.)
Dichte
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Diethylether ist ein hochgradig flüchtiges und entzündliches organisches Lösungsmittel. Bei langfristiger Lagerung kann DEE organische Peroxide bilden; dies kann durch die Zugabe von Butylhydroxytoluol (BHT) als Stabilisator unterbunden werden. BHT beseitigt die freien Radikale, die für die Bildung von Peroxid erforderlich sind.
Anwendung
Diethylether wird als Lösungsmittel zur Herstellung von 3-Formyl-2,2,5,5-tetramethyl-1-oxy-pyrrolin aus 3-(N-Methoxy-N-methylcarbamoyl)-2,2,5,5-tetramethyl-1-oxy-pyrrolin unter Verwendung von DIBAL eingesetzt.
Verpackung
Als Spritzschutz empfohlene Handschuhe
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-40.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-40 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
The Merck Index: An Encyclopedia of Chemicals, Drugs,
Royal Society of Chemistry null
Nicolò Manfredini et al.
Polymers, 13(7) (2021-04-04)
Thermo-responsive nanoparticles (NPs), i.e., colloids with a sharp and often reversible phase separation in response to thermal stimuli, are coming to the forefront due to their dynamic behavior, useful in applications ranging from biomedicine to advanced separations and smart optics.
Site-directed spin-labeling of nucleotides and the use of in-cell EPR to determine long-range distances in a biologically relevant environment
Azarkh M, et al.
Nature Protocols, 8(1), 131-131 (2013)
Haijun Tong et al.
International journal of nanomedicine, 8, 1935-1946 (2013-06-06)
Genetically modified mesenchymal stem cells (MSCs) have great potential in the application of regenerative medicine and molecular therapy. In the present manuscript, we introduce a nanopolymer, polyethylenimine600-β-cyclodextrin (PEI600-β-CyD), as an efficient polyplex-forming plasmid delivery agent with low toxicity and ideal
Dai P Huynh et al.
Biomaterials, 29(16), 2527-2534 (2008-03-11)
The concept of this research is using poly(beta-amino ester) (PAE) as a duo-functional group for synthesis of the novel sensitive injectable hydrogel for controlled drug/protein delivery. Firstly, PAE made of 1,4-butanediol diacrylate and 4,4'-trimethylene dipiperidine is used as a pH-sensitive