179272
Diethylether
≥97.5%, contains BHT as stabilizer
Synonym(e):
Ether, Ethylether
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Diethylether,
Dampfdichte
2.6 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
28.5 psi
Assay
≥97.5%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
320 °F
Enthält
BHT as stabilizer
Expl.-Gr.
36.5 %
Verunreinigungen
2% ethyl alcohol
Brechungsindex
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−116 °C (lit.)
Dichte
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Oxidation of secondary alcohols into ketones.
- Preparation of pentablock copolymer PAE-PCL-PEG-PCL-PAE [PAE = poly(β-amino ester), PEG = poly(ethylene glycol), PCL = poly(ε-caprolactone)].
- Preparation of triblock copolymer of PCL-PEG-PCL.
- Preparation of acrylated PCL-PEG-PCL.
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-40.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-40 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves