275980
3-Methoxydiphenylamin
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder or crystals
mp (Schmelzpunkt)
72-74 °C (lit.)
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
COc1cccc(Nc2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H13NO/c1-15-13-9-5-8-12(10-13)14-11-6-3-2-4-7-11/h2-10,14H,1H3
InChIKey
MKASXAGBWHIGCF-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)