26222-U
Hamilton® Spritze, Serie 700, Spezialnadel
750SNR, volume 0.5 mL, needle size 22 ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel needle (point style 3)
Kanülengröße
22 ga (blunt tip)
Leistungsmerkmale
needle type SN (special needle)
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 80865
Kanüle L
51 mm (2 in.)
Volumen
0.5 mL
Kompatibilität
for use with HPLC valves
for use with Rheodyne
for use with SSI
for use with Valco VISF-2
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)