Merck
231304
Sigma-Aldrich
N-Benzylidenbenzylamin
contains 100 ppm MEHQ as stabilizer, 99%
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2N=CHC6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.26
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Enthält
100 ppm MEHQ as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.6004 (lit.)
bp
143-144 °C/5 mmHg (lit.)
Dichte
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
C(\N=C\c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H13N/c1-3-7-13(8-4-1)11-15-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-11H,12H2/b15-11+
InChIKey
MIYKHJXFICMPOJ-RVDMUPIBSA-N
Anwendung
Indikator für Organolithium Assay.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)