Merck
699322
Sigma-Aldrich
N-Trimethylsilylbenzaldimin
95%
Synonym(e):
(Benzyliden)-(trimethylsilyl)-amin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H15NSi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.521
bp
50-60 °C
Dichte
0.85+/-0.1 g/mL at 25 °C
SMILES String
C[Si](C)(C)\N=C\c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NSi/c1-12(2,3)11-9-10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,1-3H3/b11-9+
InChIKey
ATGAAABKKYCMRZ-PKNBQFBNSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
120.0 °F
Flammpunkt (°C)
48.9 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves