Merck
217387
Supelco
AmberChrom 1X2 Ion Exchange Resin
chloride form, 100-200 mesh
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
23151817
NACRES:
SB.52
Produktbezeichnung
AmberChrom 1X2 Chlorid-Form, 100-200 mesh
Form
(Powder, Beads or Crystals)
Qualitätsniveau
Quervernetzung
2 % cross-linked
Parameter
66 °C OH- form max. temp.
99 °C Cl- form max. temp.
Feuchtigkeit
70-80%
Methode(n)
LPLC: suitable
Matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
Aktive Matrixgruppe
trimethylbenzylammonium functional group
Partikelgröße
100-200 mesh
Betriebs-pH-Wert
0-14
Kapazität
0.7 meq/mL by wetted bed volume
Trenntechnik
anion exchange
SMILES String
N(C)(C)C.C(C)c3c(cccc3)C=C.c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8.C3H9N/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-4(2)3/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1-3H3
InChIKey
HADXLRSCRPYPJJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
AmberChrom 1X2 is an anion exchange resin.
Anwendung
Stark basisches (Typ I) Anionentauscherharz für die Lebensmittel & Arzneistoffproduktion, entspricht der FDA Food Additive Regulation 21 CFR 173.25.
AmberChrom 1X2 chloride form was used to separate cadmium from seawater matrix using column chromatography. It was also used in column for gas chromatography-mass spectrometric analysis.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Stark basischer Anionentauscher
Sonstige Hinweise
Dieses Ionentauscherharz wurde nicht speziell aufgearbeitet oder gereinigt. Wir empfehlen, das Material durch geeignete Vorelution und Waschen vorzubehandeln.
Rechtliche Hinweise
AmberChrom is a trademark or registered trademark of affiliates of DuPont de Nemours, Inc.
Amberchrom is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Association of selected viniviticultural factors with sensory and chemical characteristics of New Zealand Sauvignon blanc wines.
Parr, Wendy V., et al.
Food Research International, 53, 464-475 (2013)
Determination of cadmium in mari waters: on-line preconcentration and flow-through fluorescence detection.
Charles, S., et al.
Analytica Chimica Acta, 440, 37-43 (2001)
Energy transfer-room temperature phosphorescence for the optosensing of transition metal ions.
Di'az-Garci'a, Juan, et al.
Analytica Chimica Acta, 486, 1-10 (2003)