21498
Hamilton® Spritze, Serie 800, abnehmbare Nadel
810RN, volume 100 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel needle (point style 2)
Kanülengröße
22s ga (bevel tip)
Leistungsmerkmale
removable needle RN
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 84859
Kanüle L
51 mm (2 in.)
Volumen
100 μL
Kompatibilität
for use with Hamilton 810RN (removable needle)
Rechtliche Hinweise
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)