Wichtige Dokumente
21170
Calciumhydrid
purum p.a., ≥97.0% (gas-volumetric), powder
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
purum p.a.
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (gas-volumetric)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
mp (Schmelzpunkt)
816 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤2000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Kationenspuren
Cd: ≤0.005%
Co: ≤0.005%
Cu: ≤0.02%
Fe: ≤0.005%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.05%
Ni: ≤0.005%
Pb: ≤0.005%
Zn: ≤0.005%
SMILES String
[Ca]
InChI
1S/Ca.2H
InChIKey
FAQLAUHZSGTTLN-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Water-react 1
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?