20687
Hamilton® GASTIGHT® Spritze, Serie 1700
1705N, volume 50 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE plunger tip
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Kanülengröße
22s ga (bevel tip)
Beschreibung
Gastight®
Leistungsmerkmale
needle type N (cemented)
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 80900
Kanüle L
51 mm (2 in.)
Volumen
50 μL
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)