Wichtige Dokumente
17264
cis-11-Octadecensäure-methylester
analytical standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
Funktionelle Gruppe
ester
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h8-9H,3-7,10-18H2,1-2H3/b9-8-
InChIKey
PVVODBCDJBGMJL-HJWRWDBZSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
143.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
62.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?