Wichtige Dokumente
14515
Vanillinsäure-4-β-D-glucosid
analytical standard
Synonym(e):
4-Hydroxy-3-methoxy-benzoesäure-4-β-D-glucosid, Vanillinsäure-4-β-D-glucopyranosid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Verunreinigungen
≤12.0% water
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
SMILES String
COc1cc(ccc1O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(O)=O
InChI
1S/C14H18O9/c1-21-8-4-6(13(19)20)2-3-7(8)22-14-12(18)11(17)10(16)9(5-15)23-14/h2-4,9-12,14-18H,5H2,1H3,(H,19,20)/t9-,10-,11+,12-,14-/m1/s1
InChIKey
JYFOSWJYZIVJPO-YGEZULPYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)