125903
1,3-Dibrompropan
ReagentPlus®, 99%
Synonym(e):
Trimethylendibromid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
7 (vs air)
Qualitätsniveau
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.524 (lit.)
bp
167 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−34 °C (lit.)
Dichte
1.989 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
BrCCCBr
InChI
1S/C3H6Br2/c4-2-1-3-5/h1-3H2
InChIKey
VEFLKXRACNJHOV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
129.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
54 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?