Wichtige Dokumente
02891
Ethanol
purum, secunda spirit, denaturated with 2% 2-butanone, S15, ~96% (based on denaturant-free substance)
Synonym(e):
Ethylalkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
1.59 (vs air)
1.59 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
44.6 mmHg ( 20 °C)
44.6 mmHg
Qualität
purum
secunda spirit, denaturated with 2% 2-butanone, S15
Assay
~96% (based on denaturant-free substance)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
683 °F
Expl.-Gr.
19 %, 60 °F
19 %
Brechungsindex
n20/D 1.3600 (lit.)
n20/D 1.364
bp
78 °C (lit.)
78 °C
mp (Schmelzpunkt)
-114 °C
−114 °C (lit.)
Format
neat
SMILES String
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChIKey
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Fußnote
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
57.2 °F
Flammpunkt (°C)
14 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?