28-2790
Natrium-D-gluconat
SAJ first grade, ≥98.0%
Synonym(e):
D-Gluconsäure Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ first grade
Assay
≥98.0%
Form
powder
Verfügbarkeit
available only in Japan
pH-Wert
6.5-7.5
mp (Schmelzpunkt)
206 °C (dec.) (lit.)
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[Na+].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H12O7.Na/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-;/m1./s1
InChIKey
UPMFZISCCZSDND-JJKGCWMISA-M
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable