Wichtige Dokumente
24-4810
Kaliumiodat
JIS special grade, ≥99.7%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
JIS special grade
Assay
≥99.7%
Form
crystalline
Verfügbarkeit
available only in Japan
mp (Schmelzpunkt)
560 °C (lit.)
Dichte
3.93 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[K+].[O-]I(=O)=O
InChI
1S/HIO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChIKey
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?