24-1405
Phenol
≥99.0%
Synonym(e):
‘Carbolsäure’
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
3.24 (vs air)
Dampfdruck
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.0%
Form
solid
Selbstzündungstemp.
1319 °F
Expl.-Gr.
8.6 %
Verfügbarkeit
available only in Japan
pH-Wert
~5 (20 °C, 50 g/L)
bp
182 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
40-42 °C (lit.)
Dichte
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChIKey
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Eignung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Zielorgane
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
174.2 °F
Flammpunkt (°C)
79 °C