Wichtige Dokumente
23-0590
Oleinsäure
SAJ first grade, ≥70.0%
Synonym(e):
cis-9-Octadecensäure, Elainsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ first grade
Dampfdruck
1 mmHg ( 176 °C)
Assay
≥70.0%
Form
liquid
Verfügbarkeit
available only in Japan
Brechungsindex
n20/D 1.459 (lit.)
bp
194-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
13-14 °C (lit.)
Dichte
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
oleic acid
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-
InChIKey
ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?