Wichtige Dokumente
15-1030
Ammoniumeisen(III)-Citrat
CP, green
Synonym(e):
Ammonium ferric citrate, Ferric ammonium citrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
CP
Form
solid
Verfügbarkeit
available only in Japan
Konzentration
13.5-17.0% Fe
Farbe
green
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
N.OC12CC(=O)O[Fe](OC(=O)C1)OC(=O)C2
InChI
1S/C6H8O7.Fe.H3N/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;1H3/q;+3;/p-3
InChIKey
FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-K
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)