Wichtige Dokumente
09-0850
Ethyl alcohol, pure
≥99.5%, suitable for UV/Vis spectroscopy and absorption spectrum analysis
Synonym(e):
Ethylalkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Ethanol, ≥99.5%, suitable for absorption spectrum analysis
Dampfdichte
1.59 (vs air)
Dampfdruck
44.6 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.5%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
683 °F
Expl.-Gr.
19 %, 60 °F
Verfügbarkeit
available only in Japan
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.3600 (lit.)
pH-Wert
7.0 (20 °C, 10 g/L)
bp
78 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−114 °C (lit.)
Eignung
suitable for absorption spectrum analysis
Format
neat
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChIKey
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Fußnote
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
55.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
13 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?