Merck
05-1060
Sigma-Aldrich
Calciumstearat
CP, 6.2-7.2% Ca basis
Synonym(e):
Octadecansäure Calciumsalz, Stearinsäure Calciumsalz
About This Item
Lineare Formel:
[CH3(CH2)16COO]2Ca
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
607.02
Beilstein:
3919698
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
Qualität
CP
Form
solid
Zusammensetzung
Ca, 6.2-7.2%
Verfügbarkeit
available only in Japan
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[Ca]OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/2C18H36O2.Ca/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;;+2/p-2
InChIKey
CJZGTCYPCWQAJB-UHFFFAOYSA-L
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)