Wichtige Dokumente
01-7220
2,2′-Azobis(2-Methylpropionitril)
SAJ first grade, ≥98.0%
Synonym(e):
α,α′-Azo-isobutyronitril, AIBN, Azo-bis-(isobutylonitril), Freie-Radikale-Initiator
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ first grade
Assay
≥98.0%
Verfügbarkeit
available only in Japan
mp (Schmelzpunkt)
102-104 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
CC(C)(\N=N\C(C)(C)C#N)C#N
InChI
1S/C8H12N4/c1-7(2,5-9)11-12-8(3,4)6-10/h1-4H3/b12-11+
InChIKey
OZAIFHULBGXAKX-VAWYXSNFSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Self-react. C
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges