Wichtige Dokumente
01-4730
Ammoniumformat
SAJ first grade, ≥95.0%
Synonym(e):
Ameisensäure Ammoniumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ first grade
Assay
≥95.0%
Form
crystalline
Verfügbarkeit
available only in Japan
pH-Wert
5.5-7.5 (25 °C, 63.1 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
119-121 °C (lit.)
Dichte
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
N.OC=O
InChI
1S/CH2O2.H3N/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);1H3
InChIKey
VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?