Wichtige Dokumente
01-0623
Acetonitril
≥99.8% (GC), for residue analysis, JIS 5000
Synonym(e):
ACN, Cyanomethan, Ethylnitril, Methylcyanid
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Acetonitril, for residue analysis, JIS 5000
Qualität
for residue analysis
Agentur
JIS 5000
Dampfdichte
1.41 (vs air)
Dampfdruck
72.8 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.8% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
973 °F
Expl.-Gr.
16 %
Verfügbarkeit
available only in Japan
Brechungsindex
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−45 °C (lit.)
Dichte
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
SMILES String
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChIKey
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
55.0 °F
Flammpunkt (°C)
12.8 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?