Wichtige Dokumente
2GFHSNTMGKB
Roche
KAPA2G Fast HotStart PCR-Kit
with dNTPs & Mg-free buffers
Synonym(e):
Hot-Start-PCR, PCR
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Verwendung
sufficient for 1000 reactions
sufficient for 500 reactions
Haltbarkeit
≤18 mo.
Leistungsmerkmale
Fast PCR
dNTPs included
hotstart
Verpackung
pkg of 250 U (KK5512)
pkg of 500 U (KK5510)
Hersteller/Markenname
Roche
Methode(n)
PCR: suitable
Aufnahme
purified DNA
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Die KAPA2G Fast DNA-Polymerase-Kits wurden speziell für die Durchführung schneller PCR-Assays entwickelt. Damit kann gegenüber herkömmlichen mit wildtypischer Taq-DNA-Polymerase durchgeführten PCR-Assays 20–70 % Reaktionszeit eingespart werden. Die Reaktionsleistung wird in keiner Weise beeinträchtigt und es werden keine speziellen PCR-Verbrauchsmaterialien oder Thermocycler benötigt.
Anwendung
- Routine-PCR
- Fast-PCR
- Genotypisierungen
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Extensionszeiten von nur 1 s pro Kilobase
- Breite Erfassung von AT- und GC-reichen Targets
Hohe Geschwindigkeit, höhere Leistung:
- Einzelkopie-Sensitivität in komplexen Zielsequenzen
- Erhöhte Ausbeuten
Einige Anmerkungen:
- KAPA2G Fast HotStart PCR-Kits mit dNTPs und Mg-freien Puffern enthalten die speziell für schnelle PCR-Assays entwickelte KAPA2G Fast HotStart DNA-Polymerase.
- Bei einer Extensionszeit von 1 s für Amplikons < 1 kb und 15 s/kb für längere Amplikons verkürzt sich die Gesamtreaktionszeit um 20–70 %.
- Es sind keine Spezialinstrumente oder PCR-Verbrauchsmaterialien erforderlich.
- Das optimierte Puffersystem erhöht die Ausbeute, Spezifität und Sensitivität und ermöglicht ein effizientes Primer-Annealing über einen weiten Bereich von Primer-Längen, GC-Gehalten und Schmelztemperaturen.
- 0,5 U KAPA2G Robust HotStart DNA-Polymerase pro 25 μl Reaktion verwenden, bei kleineren Volumen entsprechend weniger.
- Für eine hohe Reaktionseffizienz sollte das Reaktionsvolumen 25 μl nicht überschreiten.
- Der Puffer ist erhältlich mit und ohne MgCl2 KAPA2G Puffer A enthält 1,5 mM MgCl2 bei 1X, der KAPA2G Puffer M hingegen ist magnesiumfrei. Abgesehen vom MgCl2-Gehalt sind die beiden Puffer identisch.
- Reaktionsprodukte haben 3′-dA-Enden und können in TA-Klonierungsvektoren geklont werden.
Qualität
Angaben zur Herstellung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Nur Kit-Komponenten
- KAPA2G Fast Standard or HotStart® DNA Polymerase 5 U/μL
- 5X KAPA2G Buffer M (Mg-free; available with select HotStart kits)
- MgCl2 25 mM
- dNTP Mix (optional) 10 mM each dNTP
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT SE 2
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
An overview of directed evolution and the methods for generating proteins with optimized or entirely new functions.