Wichtige Dokumente
10799050001
Roche
BM-Cyclin
lyophilized, active toward mycoplasma
Synonym(e):
Antibiotikum, Minocyclin, Tiamulin
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352207
Empfohlene Produkte
Form
lyophilized
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 37.5 mg (for 2 x 2.5 l medium)
Hersteller/Markenname
Roche
Wirkungsspektrum von Antibiotika
mycoplasma
Wirkungsweise
protein synthesis | interferes
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
BM-Cyclin ist eine Kombination aus zwei Antibiotaka, nämlich Tiamulin und Minocyclin, die beide die Proteinsynthese verhindern.
Spezifität
Empfindliche Organismen: Mykoplasmen und Bakterien
Hinweis: Diese Mykoplasmastämme machen mehr als 85 % der Kontaminationen in Tierzellkulturen aus.
- BM-Cyclin eliminiert Acholeplasma laidlawii,
- Mycoplasma arginini,
- Mycoplasma hyorhinis und
- Mycoplasma orale
Hinweis: Diese Mykoplasmastämme machen mehr als 85 % der Kontaminationen in Tierzellkulturen aus.
Anwendung
BM-Cyclin wird zur Elimination von Mycoplasma aus infizierten Zellkulturen eingesetzt und weist keine merklichen zytotoxischen Nebenwirkungen auf.
Verpackung
Set aus zwei verschiedenen Antibiotika
Physikalische Form
Fläschchen 1 (Tiamulinhydrogenfumarat): klare, farblose Lösung nach der Rekonstitution
Fläschchen 2 (Minocyclinhydrochlorid): klare, gelbe Lösung nach der Rekonstitution
Fläschchen 2 (Minocyclinhydrochlorid): klare, gelbe Lösung nach der Rekonstitution
Angaben zur Herstellung
Arbeitskonzentration: 10 μg/l Pleuromutilinderivat (BM-Cyclin 1), 5 μg/ml Tetracyclinderivat (BM-Cyclin 2).
Hinweis: Diese Konzentrationen beeinträchtigen das Wachstum der meisten Zellen nicht. Geringere Konzentrationen können für empfindliche Zelllinien eingesetzt werden.
Für Hybridome Konzentration von BM-Cyclin um 50 % verringern.
Herstellung von DAPI-Arbeitslösungen
Verdünnen der Stammlösung mit Methanol auf eine Endkonzentration von 1 μg/ml.
Arbeitslösung: Herstellung von Stammlösung
Lösen des Inhalts von BM-Cyclin 1 und BM-Cyclin 2 in 10 ml steriler PBS oder Wasser.
Hinweis: Dies sind 250x konzentrierte Stammlösungen, die bei -15 bis -25 °C mindestens 6 Monate aufbewahrt werden können.Herstellung von DAPI-Stammlösung
DAPI in Wasser lösen für eine Endkonzentration von 1 bis 5 mg/ml.
Hinweis: Keine Puffer verwenden.
Diese Stammlösung kann bei -15 bis -25 °C aufbewahrt werden. Es wird empfohlen, geeignete Aliquote anzufertigen.
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): -15 bis -25 °C
Rekonstituiert bei -15 bis -25 °C mindestens 6 Monate lang stabil.
Hinweis: Diese Konzentrationen beeinträchtigen das Wachstum der meisten Zellen nicht. Geringere Konzentrationen können für empfindliche Zelllinien eingesetzt werden.
Für Hybridome Konzentration von BM-Cyclin um 50 % verringern.
Herstellung von DAPI-Arbeitslösungen
Verdünnen der Stammlösung mit Methanol auf eine Endkonzentration von 1 μg/ml.
Arbeitslösung: Herstellung von Stammlösung
Lösen des Inhalts von BM-Cyclin 1 und BM-Cyclin 2 in 10 ml steriler PBS oder Wasser.
Hinweis: Dies sind 250x konzentrierte Stammlösungen, die bei -15 bis -25 °C mindestens 6 Monate aufbewahrt werden können.Herstellung von DAPI-Stammlösung
DAPI in Wasser lösen für eine Endkonzentration von 1 bis 5 mg/ml.
Hinweis: Keine Puffer verwenden.
Diese Stammlösung kann bei -15 bis -25 °C aufbewahrt werden. Es wird empfohlen, geeignete Aliquote anzufertigen.
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): -15 bis -25 °C
Rekonstituiert bei -15 bis -25 °C mindestens 6 Monate lang stabil.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
- BM-Cyclin 1: pleuromutilin derivative
- BM-Cyclin 2: tetracycline derivative
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Hsuan Jung et al.
Chang Gung medical journal, 26(4), 250-258 (2003-07-09)
Mycoplasmas, the smallest and simplest prokaryotes that reside in endosomes of mammalian cells, are widespread contaminants found in cell cultures. About 30% of all cell cultures, varying from 15 to 80%, are reportedly contaminated with mycoplasmas. Here, we present our