ZLXLCLPAK
RO-Regenerationswerkzeug
For use with Milli-Q® CLX/HX/HR/HXSD 7000 series water purification systems
Verpackung
pkg of 1 unit
Kompatibilität
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
Allgemeine Beschreibung
Das RO-Regenerationswerkzeug ist ein Wasseraufbereitungszubehör, das in Verbindung mit großvolumigen Wassersystemen mit unzureichenden Speisewasserbedingungen verwendet wird und eine zusätzliche Wartung der Umkehrosmosemembran (RO-Membran) erfordert.
Anwendung
Für hochvolumige Wassersysteme, die aufgrund unzureichender Speisewasserbedingungen eine zusätzliche Wartung der RO-Membran erfordern.
Rechtliche Hinweise
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany