Merck
QGARDTXL04
Milli-Q
Q-Gard® Aufbereitungskartusche
For use with Milli-Q® CLX/HX/HX SD/HR 7000 series systems, Produces high resistivity water from purification media.
Synonym(e):
Q-Gard® XL Hochreinigungskartusche
About This Item
UNSPSC-Code:
41104212
NACRES:
NB.85
Materialien
polypropylene and polyethylene cartridge (Virgin ion-exchange resins (for deionization))
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
(Can produce high resistivity water from purification media.)
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
Q-Gard®
Parameter
(Burst test: > 20 bar (> 290 psi))
Kapazität
32 g/L ion exchange capacity(Dynamic Ion Echange Capacity)
43 g/L total exchange capacity(NaCl)
Kompatibilität
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die Q-Gard® XL Hochreinigungskartusche enthält eine Kombination aus Aufbereitungsmedien, die sorgfältig ausgewählt wurden, um Spurenionen zu entfernen und Hochwiderstandswasser herzustellen.
Die Kartusche besteht aus sauberen und hochreinen Materialien, um die Auswaschung extrahierbarer Verunreinigungen zu minimieren.
Zur Verwendung mit Systemen der Milli-Q® CLX/HX/HX SD/HR 7000 Serie.
Anwendung
Diese Hochreinigungskartusche enthält reine Ionenaustauscherharze zur Entfernung von Spurenelementen und wird für alle Laborarbeiten empfohlen, die sehr geringe Ionenkonzentrationen aus hochvolumigen Systemen erfordern.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Die Q-GARD® XL Aufbereitungskartusche ist speziell auf die Speisewasserquelle zugeschnitten, um die Leistung nachgelagerter Aufbereitungsmedien zu optimieren und gleichbleibende Ergebnisse zu gewährleisten.
  • e-Sure-Tag mit RFID-Technologie zur Sicherheit und automatischen Archivierung der Packparameter.
  • Alle 6 Monate austauschen.
  • Original-Verbrauchsmaterial, hergestellt in unserer durch ISO 9001 zertifizierten Anlage.
Rechtliche Hinweise
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany