XXSPTFF01
Pellicon®-Single-Pass-TFF-Mini-Kit
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
23151800
eCl@ss:
32031690
Empfohlene Produkte
Methode(n)
tangential flow filtration (TFF): suitable
Qualitätsniveau
Allgemeine Beschreibung
Das Pellicon®-Single-Pass-TFF-Mini-Kit umfasst 4 Stauscheiben und 2 Silikondichtungen zur Konfiguration von Pellicon®-3-88-cm2-, Pellicon®-3-0,11-m²- und Pellicon®-2-0,1-m2-Kassetten für den Single-Pass-TFF-Prozess.
Anwendung
Erhöhen Sie die Produktkonzentration und -wiederfindung. Führen Sie intensivierte, vernetzte oder kontinuierliche Prozesse aus.
Rechtliche Hinweise
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany