Wichtige Dokumente
XX802GS25
Millipore
Tubing for Easy-Load Pump, 3/8 in. ID, silicone
About This Item
UNSPSC-Code:
23151800
eCl@ss:
32031690
Materialien
silicone
Hersteller/Markenname
Pellicon®
Parameter
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi)
Länge
7.6 m (25 ft)
Durchmesser
3.75 mm
Angaben zur Herstellung
Sterilization Method
Autoklavierbar
Rechtliche Hinweise
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany