Merck
W320005
Sigma-Aldrich
4-Methyl-2-phenyl-2-pentenal, mixture of cis and trans
≥88%, stabilized
Synonym(e):
cocoa pentenal
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH=C(C6H5)CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.24
FEMA-Nummer:
3200
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
10366
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
5.100
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
cocoa; rose; sweet
Qualität:
Halal
Kosher
Biologische Quelle:
synthetic
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
Halal
Kosher
Assay
≥88%
Kann enthalten
α-tocopherol, synthetic
Brechungsindex
n20/D 1.536 (lit.)
bp
96 °C/0.7 mmHg (lit.)
Dichte
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
cocoa; rose; sweet
SMILES String
CC(C)\C=C(/C=O)c1ccccc1
InChI
1S/C12H14O/c1-10(2)8-12(9-13)11-6-4-3-5-7-11/h3-10H,1-2H3/b12-8+
InChIKey
ULRYRAHIBWLZKC-XYOKQWHBSA-N
Haftungsausschluss
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Rowe, D.
Perfumer & Flavorist, 30, 20-20 (2005)